Principaux documents
R859206
2-CHLORO-N-((5E)-5-{[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H19ClN4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.059
Numéro MDL:
Autres remarques