Key Documents
R858676
3-{[(E)-(2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-2-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.419
Numéro MDL:
Autres remarques