Principaux documents
R858447
(3E)-1H-INDOLE-2,3-DIONE 3-[(2-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.516
Numéro MDL:
Autres remarques