Principaux documents
R858293
3-ALLYL-2-[(2-OXOPROPYL)SULFANYL]-3,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.489
Numéro MDL:
Autres remarques