Principaux documents
R858056
ETHYL 4-({[(2-METHYL-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.548
Numéro MDL:
Autres remarques