Principaux documents
R857696
2-{[2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)ETHYL]SULFANYL}-3-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Cl2N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.473
Numéro MDL:
Autres remarques