Principaux documents
R857513
3-ALLYL-5,6-DI-ME-2((2-OXO-2-(2-THIENYL)ET)THIO)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.521
Numéro MDL:
Autres remarques