R856754
ETHYL 5-AMINO-1-(2-ETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.464
Numéro MDL:
Autres remarques