Principaux documents
R853674
1-((1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3)BENZOTHIAZOL-3-YLTHIO)ACETONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.342
Numéro MDL:
Autres remarques