R852198
2-{2-[(3-ALLYL-5,6-DIMETHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ETHYL}-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.532
Numéro MDL:
Autres remarques