Principaux documents
R850721
2-({[(3-ALLYL-4-OXO-5-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N4O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.671
Numéro MDL:
Autres remarques