Principaux documents
R848158
BENZYL (2E)-7-METHYL-3-OXO-2-[4-(PENTYLOXY)BENZYLIDENE]-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H30N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.724
Numéro MDL:
Autres remarques