Principaux documents
R845507
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-2-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.581
Numéro MDL:
Autres remarques