Documents
R841722
3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE [3-METHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.486
Numéro MDL:
Autres remarques