Principaux documents
R839426
4-{[(E)-9-ANTHRYLMETHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.528
Numéro MDL:
Autres remarques