Principaux documents
R833991
ETHYL 2-[3-(4-FLUOROBENZOYL)-4-HYDROXY-2-(4-NITROPHENYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18FN3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.489
Numéro MDL:
Autres remarques