Principaux documents
R833940
ETHYL 2-[3-(4-FLUOROBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-(3-PHENOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H23FN2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.59
Numéro MDL:
Autres remarques