R833525
N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-[(3Z)-3-(2-(4-MORPHOLINYL)-4-OXO-1,3-THIAZOL-5(4H)-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.558
Numéro MDL:
Autres remarques