R831034
2-[CYCLOHEXYL(METHYL)AMINO]-3-{(E)-[4-OXO-3-(1-PHENYLETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H28N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.678
Numéro MDL:
Autres remarques