Principaux documents
R827266
2-((3-(4-BR-PH)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)THIO)N-(3,5-DI-MEO-PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.413
Numéro MDL:
Autres remarques