Principaux documents
R824887
DIMETHYLFORMAMIDE COMPOUND WITH (5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-3-(3-{2-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL}-3-OXOPROPYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26Cl2N4O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
657.665
Numéro MDL:
Autres remarques