Principaux documents
R819425
N'-[(E)-1-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLETHYLIDENE]-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H24N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.552
Numéro MDL:
Autres remarques