Principaux documents
R819263
N'-(1-(2-THIENYL)ETHYLIDENE)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.374
Numéro MDL:
Autres remarques