Principaux documents
R817007
5-TERT-BUTYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H20N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.319
Numéro MDL:
Autres remarques