Principaux documents
R815373
3-CYCLOPROPYL-N'-[(E)-1-(3,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.438
Numéro MDL:
Autres remarques