Principaux documents
R808202
4-(2-(2-(4-BROMOPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-ME-PH 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23BrN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.376
Numéro MDL:
Autres remarques