Key Documents
R806196
4-(2-(2-((1,1'-BIPHENYL)-4-YLOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PH 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.552
Numéro MDL:
Autres remarques