Principaux documents
R805874
2-((2E)-2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-N-(3-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20BrN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.374
Numéro MDL:
Autres remarques