R799521
3-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((2-FURYLMETHYL)AMINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12Cl3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.628
Numéro MDL:
Autres remarques