R799009
(2,2-DICHLORO-1-((4-METHYLBENZOYL)AMINO)VINYL)(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H23Cl3NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.832
Numéro MDL:
Autres remarques