Principaux documents
R796379
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-CHLOROANILINO)ETHYL)OCTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22Cl4N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.179
Numéro MDL:
Autres remarques