Principaux documents
R795054
{1-[(4-CHLOROBENZOYL)AMINO]-2,2-BIS[(4-CHLOROPHENYL)SULFANYL]VINYL}(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C39H28Cl4NO5PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
827.576
Numéro MDL:
Autres remarques