Documents
R791229
(2-(((4-(2-METHOXY-PH)-1-PIPERAZINYL)IMINO)ME)PHENOXY)ACETIC ACID HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.885
Numéro MDL:
Autres remarques