Documents
R788058
1-(3-CHLOROPHENYL)-4-(3-CHLOROPROPYL)PIPERAZIN-1-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19Cl3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.669
Numéro MDL:
Autres remarques