Principaux documents
R785938
4-(2-ETHYL-6-METHYLANILINO)-4-OXOBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.285
Numéro MDL:
Autres remarques