Documents
R784729
N'-[(E)-1-(2-THIENYL)ETHYLIDENE]-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N4OS
Poids moléculaire :
274.347
Numéro MDL:
Autres remarques