Principaux documents
R780022
2-ETHYL-3-METHYL-1-(3-TOLUIDINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.432
Numéro MDL:
Autres remarques