Principaux documents
R779792
2-BENZYL-3-METHYL-1-(OCTADECYLAMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H52N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.865
Numéro MDL:
Autres remarques