Principaux documents
R779431
2-((2-FURYLMETHYL)AMINO)-7-ME-4-OXO-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDINE-3-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.289
Numéro MDL:
Autres remarques