Principaux documents
R775754
N'-(2-ETHOXYBENZYLIDENE)-2-PYRAZINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.293
Numéro MDL:
Autres remarques