Principaux documents
R764655
N-(4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL)-N-(1-(3-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.887
Numéro MDL:
Autres remarques