Principaux documents
R760870
N'-(2-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.442
Numéro MDL:
Autres remarques