R760471
4-(2-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXOBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19Cl2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.288
Numéro MDL:
Autres remarques