Principaux documents
R760374
N'-(4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE)BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.469
Numéro MDL:
Autres remarques