Principaux documents
R743089
N-(3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYBENZYLIDENE)-N-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H29N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.54
Numéro MDL:
Autres remarques