Principaux documents
R742430
N'-(3,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-2-PHENYL-4-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H15Cl2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.302
Numéro MDL:
Autres remarques