R742333
BENZYL 1-(((4-ACETYLANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)-2,2,2-TRICHLOROETHYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18Cl3N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.797
Numéro MDL:
Autres remarques