Principaux documents
R741922
3-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-ETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.813
Numéro MDL:
Autres remarques