Principaux documents
R741558
N'-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYLIDENE)NICOTINOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClFN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.688
Numéro MDL:
Autres remarques