Principaux documents
R739820
9-CHLORO-2,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.737
Numéro MDL:
Autres remarques